Learn More
Buerkle™ Enghalsflaschen aus LDPE, rund
Artikelnummer. 10010092 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10010092 5000 mL 1 Stück
11882273 10 ml 1 Stück
15435554 100 mL 1 Stück
15455554 20 mL 1 Stück
11842283 30 mL 1 Stück
11862283 50 mL 1 Stück
15405564 200 mL 1 Stück
15465564 250 mL 1 Stück
15455574 500 mL 1 Stück
15485574 1000 mL 1 Stück
11822283 2000 mL 1 Stück
11852283 3000 mL -
12 options
Artikelnummer. 10010092
Marke: Buerkle™ 03025000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universelle Enghalsflaschen aus LDPE, rund für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme, Bemusterung und Transport von Flüssigkeiten.
  • Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Mit Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Material LDPE
Menge 1
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 40 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 360 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 163 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein