Learn More
Azlon™ Azlon™ bedruckte LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Artikelnummer. 10044224
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Wasser
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10044224
Marke: Azlon™ WGF539P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Bedruckte LDPE-Waschflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, unentfernbar mit sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unauslöschlich bedruckt.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Bedruckte AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unentfernbar bedruckt.
  • Gekennzeichnete Spritzflaschen für ein einfache Identifizierung des Inhalts
  • Schmales Design für eine bequeme Handhabung und einfacheren Gebrauch
  • Ausgestattet mit farbcodierten Verschlüssen aus Polypropylen
  • Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,91 oz.
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 69mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur leichten Identifikation von Inhalten
Enthält Blauer Polypropylenverschluss
Material LDPE
Anzahl pro Packung 5/PK
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 187 mm
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Isopropanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 187 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar