Learn More
Buerkle™ Rechteckiger Behälter aus LDPE
Artikelnummer. 31188974 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 L
56 L
70 L
85 L
90 L
100 L
115 L
118 L
130 L
165 L
190 L
250 L
260 L
285 L
320 L
400 L
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
31188974 400 L
31188861 40 L
31188924 56 L
31188935 70 L
31188960 85 L
31188936 90 L
31188914 100 L
31188912 115 L
31188918 118 L
31188956 130 L
31188894 165 L
31188939 190 L
31188913 250 L
31188937 260 L
31188922 285 L
31188946 320 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 31188974 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34404007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 €
    946.32 € / 1 Stück
    Sparen 88.68 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rechteckiger LDPE-Behälter für verschiedene Anwendungen. Mit dem LaboPlast™ Sinterverfahren nahtlos und stressfrei produziert. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast.
  • L-LDPE (lineares LDPE), transparent
  • Bruchsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Typ Rechteckiger Behälter
Material LLDPE
Kapazität (metrisch) 400 L
Länge (metrisch) 860 mm
Breite (metrisch) 560 mm
Höhe (metrisch) 840 mm