Learn More
Cole-Parmer™ Rechteckige Transportwanne aus LDPE mit Deckel
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
32 3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Wannen sind aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) hergestellt.
- Der robuste Rahmen mit Rollen ist für schwere Lasten geeignet.
- Rollen mit 3-Zoll-Durchmesser erleichtern das Schieben.
- Behälter und Rollen können zur Reinigung aus dem verzinkten Rahmen genommen werden.
- Die Wannen werden mit einer Polyethylen-Abdeckung geliefert.
- NSF-zertifiziert; USDA-zugelassen
- Die Gesamthöhe (einschließlich Basis) beträgt 30.5 Zoll (77.5 cm).
- Modell 06745 -20 hat einen flachen Ausguss.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Kappe aus Polyethylen (PE) |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 32 3/8 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 82.2 cm |
| Höhe (metrisch) | 31.1 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 1/4 Zoll |
| Produkttyp | Rechteckige, bewegliche Wanne mit Deckel |