Learn More
Buerkle™ LDPE-Rundbehälter
Artikelnummer. 31188857 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188945 85 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31188857 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34900555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 €
    240.43 € / 1 Stück
    Sparen 11.57 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Behälter für verschiedene Anwendungen. Nahtlos hergestellt und spannungsfrei durch das Sinterverfahren. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast. Sonderanfertigungen, Austausch ausgeschlossen.
  • L-LDPE (lineares LDPE), transparent
  • Bruchsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 310 mm
Typ Tank
Material LLDPE
Kapazität (metrisch) 55 L
Höhe (metrisch) 915 mm