Learn More
Buerkle™ Weithalsflaschen aus LDPE, rund
Artikelnummer. 11856393 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11856393
Marke: Buerkle™ 03180050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabile Weithalsflaschen aus LDPE, rund mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht.
Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraubverschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht.
  • LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet
Material LDPE
Menge Stück
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 32 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 80 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein