Learn More
Hirschmann™ LDPE-Schraubverschluss, 10er-Pack
Beschreibung
- Verschiedene Öffnungsgrößen können durch Schneiden in beliebiger Höhe erreicht werden
- Naturfarben/rot
- Mit Tropfdüse und Auswurfkappe
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenoberfläche | Transparent |
| Reinigung | Gas/Chemie/Strahlung |
| Farbe | Naturfarben, rot, Red |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 28 |
| Inhalt und Lagerung | Bei 5 bis 40 °C lagern |
| Form | Spitz |
| Produkttyp | Schraubverschluss mit Tropfdüse und Auswurfkappe |
| Mehr anzeigen |