Learn More
Hirschmann™ LDPE-Schraubverschluss, 10er-Pack
Codice prodotto. 16487029
Cambia vista
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 28
Dimensione della confezione:
10 Stück
Codice prodotto. Gewindegröße (metrisch) unitSize
16487029 GL 14 10 Stück
16407039 GL 18 10 Stück
16427039 GL 25 10 Stück
16447039 GL 28 10 Stück
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16487029
Marca: Hirschmann™ 769071425
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochwertiger Schraubverschluss für die Verwendung mit einer Vielzahl von Schraubflaschen.
  • Verschiedene Öffnungsgrößen können durch Schneiden in beliebiger Höhe erreicht werden
  • Naturfarben/rot
  • Mit Tropfdüse und Auswurfkappe
Specifica
Flaschenoberfläche Transparent
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben, rot, Red
Material LDPE
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 14
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Form Spitz
Produkttyp Schraubverschluss mit Tropfdüse und Auswurfkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.