missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ LDPE-Schraubverschluss, 10er-Pack

Artikelnummer. p-7184623
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16487029

Marke: Hirschmann™ 769071425

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertiger Schraubverschluss für die Verwendung mit einer Vielzahl von Schraubflaschen.

  • Verschiedene Öffnungsgrößen können durch Schneiden in beliebiger Höhe erreicht werden
  • Naturfarben/rot
  • Mit Tropfdüse und Auswurfkappe

Spezifikation

Flaschenoberfläche Transparent
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben, rot, Red
Material LDPE
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 14
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Form Spitz
Produkttyp Schraubverschluss mit Tropfdüse und Auswurfkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt