Learn More
Brand™ Schraubverschlüsse aus LDPE für Enghalsflaschen
Artikelnummer. 15241279 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15241279
Marke: Brand™ 129204
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
LDPE-Schraubverschluss für GL 25-Enghals-Laborflaschen mit Gewinde, ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Arten von Laborumgebungen.
  • LDPE-Schraubkappen für Enghalsflaschen
  • Passend für Enghals-Laborflaschen mit Gewinde GL 25
  • Für die Lagerung von Substanzen
  • Im Lieferumfang sind 50 Packungen Schraubverschlüsse enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material LDPE
Menge 50/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Zertifiziert Ja
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für Enghals-Laborflaschen mit Gewinde GL 25