Learn More
Brand™ Schraubverschlüsse aus LDPE für Enghalsflaschen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
- LDPE-Schraubkappen für Enghalsflaschen
- Passend für Enghals-Laborflaschen mit Gewinde GL 25
- Für die Lagerung von Substanzen
- Im Lieferumfang sind 50 Packungen Schraubverschlüsse enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | LDPE |
| Menge | 25/Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 28 |
| Zertifiziert | Ja |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Enghals-Laborflaschen mit Gewinde GL 28 |