Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss
Artikelnummer. 11950867
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11950867
Marke: Kautex™ 2000070604
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Leichte und widerstandsfähige Verarbeitung aus LDPE. Kautex™ LDPE Schraubverschlüsse sind in verschiedenen Größen für Kautex™ Eng- und Weithalsflaschen erhältlich.
  • Aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Lichtdurchlässig
  • Für zahlreiche Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 50/100/200 ml-Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 18 mm