Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss
Artikelnummer. 15901411
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15901411 50 mm 100 Stück
15523503 18 mm -
11950867 18 mm 100 Stück
15971401 25 mm 100 Stück
10674941 25 mm 1 Stück
10507721 28 mm 1 Stück
10527911 40 mm 100 Stück
15991401 40 mm 100 Stück
10353591 50 mm 1 Stück
10746791 65 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15901411 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000090609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leichte und widerstandsfähige Verarbeitung aus LDPE. Kautex™ LDPE Schraubverschlüsse sind in verschiedenen Größen für Kautex™ Eng- und Weithalsflaschen erhältlich.
  • Aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Lichtdurchlässig
  • Für zahlreiche Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 500/750/1000 ml-Weithalsflasche
Durchmesser (metrisch) 50 mm