Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss
Beschreibung
- Aus Polyethylen niedriger Dichte
- Lichtdurchlässig
- Für zahlreiche Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | LDPE |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Halsausführung | 00 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 250/500 ml-Enghalsflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |