Learn More
Kautex™ LDPE-Schraubverschluss
Artikelnummer. 15991401
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15991401 40 mm 100 Stück
15523503 18 mm -
11950867 18 mm 100 Stück
15971401 25 mm 100 Stück
10674941 25 mm 1 Stück
10507721 28 mm 1 Stück
10527911 40 mm 100 Stück
15901411 50 mm 100 Stück
10353591 50 mm 1 Stück
10746791 65 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 15991401
Marke: Kautex™ 2000070608
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leichte und widerstandsfähige Verarbeitung aus LDPE. Kautex™ LDPE Schraubverschlüsse sind in verschiedenen Größen für Kautex™ Eng- und Weithalsflaschen erhältlich.
  • Aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Lichtdurchlässig
  • Für zahlreiche Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 00 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 200/250/300 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 40 mm