Learn More
Huenersdorf™ Gerade Flachstecker aus LDPE
Artikelnummer. 10675015
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
10675015 10 mm -
10788105 13 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675015 Lieferant Huenersdorf™ Lieferanten-Nr. 522100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese geraden Ausflussstutzen mit Abschaltfunktion bieten an beiden Enden Manschettenanschlüsse zum Anschließen von Schläuchen.
  • Aus bruchsicherem und lebensmittelsicherem Polyethylen (LDPE)
  • Sehr beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
  • Druckbeständig bis zu 0.4 bar
  • Unbelüftet
  • Naturfarben
  • Temperaturbeständig von −20 °C bis +70 °C
Spezifikation
Stopfenöffnung 10 mm
Material LDPE
Druck 0.4 bar
Temperatur (metrisch) −20 °C bis +70 °C