Learn More
VITLAB™ Durchsichtige Weithalsflasche aus LDPE
Beschreibung
- Product Type: Storage Bottle
- Material: LDPE
- Shape: Round
- Includes: Screw Cap
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Transparent |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speichern und Lagerung |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | 24 mm |
| Closure Included | Ja |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |