Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Flasche
100 ml-Flasche
200 ml-Flasche
2000 ml-Flasche
250 ml-Flasche
500 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
18 mm
25 mm
28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Beschreibung
- LDPE
- Naturfarben
- Rund
- Spritzflaschentyp
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | LDPE |
| Produkttyp | Waschflaschenverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 200 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |