Learn More
Cole-Parmer™ LDPE-Spritzflaschen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Auf den Flaschen sind Name, chemische Formel, NFPA-Gefahrenklasse und Gefahrensymbole für primäre Gesundheitsgefährdungen des Inhalts ersichtlich
- Der Inhalt ist durch die durchscheinende Flasche ersichtlich
- Einfache Identifizierung des Inhalts dank farbcodierte Verschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Enthält | Je eines von Aceton, Ethanol, Isopropanol, Methanol |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 5/Pckg. |
| Höhe (metrisch) | 21,3 cm |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 28 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 7 cm |
| Mehr anzeigen |