missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ LDPE-Spritzflaschen

Artikelnummer. 10355421 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Neutral
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10355421

Marke: Brand™ 144084

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus hochwertigem, flexiblem LDPE. BRAND™ Spülflaschen aus LDPE ohne Ventil verfügen über einen integrierten Spülfluss und einen Dichtkonus. Große Öffnung für bequemes Befüllen. Das Etikett zeigt den Inhalt und allgemeine Sicherheitshinweise auf Englisch (mit CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (mit CAS-Nummern).

  • Aus flexiblem LDPE
  • Weiter Hals
  • Hochwertige Spritzflaschen mit integriertem Spülstrahl und Verschluss mit Dichtungskonus.
  • Große Öffnung für bequemes Befüllen.
  • Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (mit CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (mit CAS-Nummern).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Material LDPE
Verschlussfarbe Weiß
Öffnung Weit
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Destilliertes Wasser
Verschlusstyp Dichtungskegel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt