missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ LDPE-Spritzflaschen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Neutral
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Aus flexiblem LDPE
- Weiter Hals
- Hochwertige Spritzflaschen mit integriertem Spülstrahl und Verschluss mit Dichtungskonus.
- Große Öffnung für bequemes Befüllen.
- Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (mit CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (mit CAS-Nummern).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Chemical Label | Ethanol |
| Verschlusstyp | Dichtungskegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur