Beschreibung
- Aus flexiblem LDPE
- Weiter Hals
- Hochwertige Spritzflaschen mit integriertem Spülstrahl und Verschluss mit Dichtungskonus.
- Große Öffnung für bequemes Befüllen.
- Etikett mit Inhaltsbezeichnung und allgemeinen Sicherheitshinweisen in Englisch (mit CAS-Nummern und NFPA-Codes) und Deutsch (mit CAS-Nummern).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Chemical Label | Methanol |
| Verschlusstyp | Dichtungskegel |