missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ LDPE-Spritzflaschen

Artikelnummer. 12537226
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12537226 500 ml 10 Stück
12527226 250 ml 10 Stück
13477497 500 ml -
13447507 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12537226 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 7 169 004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Witeg™ LDPE-Spritzflaschen mit Schraubverschluss und Spritzeinsatz sind aus flexiblem Polyethylen gefertigt.

  • Druck-/Spritzflasche für das Labor
  • Schraubverschluss und Spritzeinsatz
  • Polyethylenkonstruktion
  • Transparent

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Schraubverschluss und Spritzeinsatz
Material LDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verpackung 10/Packung
Menge 10Pack.
Closure Included Ja
Produkttyp Spülflasche
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.