Learn More
Vitlab™ LDPE-Spritzflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Eng- und Weithalsflaschen aus transparentem LDPE
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- Einfache Befüllung von Weithalswaschflaschen auch ohne Trichter
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Transparent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speichern und Lagerung |
| Enthält | Sprühröhrchen |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |
| Verschlussfarbe | Transparent |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Mehr anzeigen |