Learn More
Vitlab™ LDPE-Spritzflaschen
Artikelnummer. 15242999
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15242999 50 ml 24 Stück
10165792 250 ml 12 Stück
10777771 250 ml 1 Stück
10486751 500 ml 12 Stück
10595083 500 ml -
10502172 1000 ml 12 Stück
15213009 1000 ml 12 Stück
7 options
Artikelnummer. 15242999
Marke: Vitlab™ 93389
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen eignen sich für einfaches Befüllen, Pulver und pastöse Stoffe. VITLAB™ Spritzflaschen aus LDPE sind aus einem transparenten, flexiblen Stoff mit guter Beständigkeit gefertigt. Sie sind in Weithals- und Enghals-Ausführungen mit Schraubverschluss aus Polypropylen oder Sprühröhrchen lieferbar.
  • Eng- und Weithalsflaschen aus transparentem LDPE
  • Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
  • Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
  • Einfache Befüllung von Weithalswaschflaschen auch ohne Trichter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Pulver und Pasten
Enthält Schraubverschluss
Material LDPE
Anzahl pro Packung 24/Packung
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 87 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss