Learn More
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
- Entfernbares Steigrohr
- Durchscheinende Flaschen für optimale Sicht
- Für Lebensmittel geeignet
- Schraubverschluss mit Steigrohr
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Lebensmitteln |
| Material | LDPE |
| Höhe (metrisch) | 225 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 61 mm |