Learn More
Buerkle™ LDPE-Spritzflaschen mit Steigrohr
Artikelnummer. p-8002309 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10616873 100 mL 1 Stück
10052842 250 mL 1 Stück
10090072 500 ml 1 Stück
10407311 1000 mL 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10616873
Marke: Buerkle™ 03100010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit starker Krümmung im Hals zur Verhinderung gefährlicher Seitenspritzer. Buerkle™ Spritzflaschen aus LDPE mit Tauchrohr und Schwanenhals erzeugen einen feinen, geraden und genau ausgerichteten Strahl.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Entfernbares Steigrohr
  • Durchscheinende Flaschen für optimale Sicht
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Schraubverschluss mit Steigrohr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Lebensmitteln
Material LDPE
Höhe (metrisch) 200 mm
Durchmesser (metrisch) 45 mm