Learn More
VITLAB™ LDPE-Weithalsflaschen mit Dichtungspfropfen und Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Transparente LDPE-Weithalsflasche
- Mit Schraubverschluss aus PP
- Ideal für Pulver und pastöse Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speichern und Lagerung |
| Enthält | Schraubverschluss mit Öse |
| Material | LDPE |
| Gewindegröße (metrisch) | 35 |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Produkttyp | Flasche, Weithals |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Mehr anzeigen |