Learn More
Bleiacetat-Baumwolle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11424699 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Gefäß-ID
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11424699 10 g Gefäß-ID 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11424699 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1048101
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
In einer ISO9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.1.1 ) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt. Blei-Acetat-Baumwolle, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige, getrocknete Baumwolle, die eine10:1 Bleiacetat-verdünnte Essigsäure-Lösung zur Verwendung in Arsengrenztests absorbiert hat.
Bleiacetat-Baumwolle ist für die Verwendung in Arsengrenztests vorgesehen. Saugfähige Baumwolle wird in eine Mischung aus 1 Teil verdünnter Essigsäure + 10 Teilen Bleiacetat-Lösung getaucht, zum Ablassen auf einige Lagen Filterpapier gelegt und an der Luft trocknen gelassen.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei-Diacetat
CAS 6080-56-4, 64-19-7
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Gefäß-ID
Summenformel C4H12O7Pb
MDL-Nummer MFCD00150023
Menge 10 g
Synonym Bleiacetat-Trihydrat, Bleiazetat deutsch, Bis-Acetattrihydroxytriblei, Bleiacetat-II, Trihydrat, Bleiacetat jan, Essigsäure, Blei +2-Salz-Trihydrat, Essigsäure, Blei +2-Salz, Trihydrat, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Blei(2);diacetat;trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Formelmasse 379,3 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1Verdünnte Essigsäure:10 Bleiacetat-Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LEAD ACETATE COTTON EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH201-Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: lead di(acetate), acetic acid