Learn More
Bleifolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048916
Change view
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11345909 50 x 50 mm 1 Stück
11356398 100 x 100 mm 1 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11345909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012051.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead foil
Farbe Grau
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.8g/50x50mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
Produktidentifikator
  • Lead foil