Learn More
Bleifreie Farbe (Pulver) Referenzmaterial: Pb < 0,01 μg/g
Artikelnummer. 30309970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30309970 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309970 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPBFP20G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cadmium∣Chromium∣Lead
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Matrixmaterial
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix Farbe
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 20 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lead <0.01 μg/g∣Cadmium <0.1 mg/kg∣Chromium <0.1 mg/kg