Learn More
3M™ HEALTH CARE™ Comply Indikatorband
Beschreibung
- Bleifreie Tinte zur Vermeidung von gefährlichen Abfällen
- Dehnbare Rückseite minimiert das “Abfallen des Klebebands” während der Sterilisation
- Ohne Naturkautschuklatex
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 55 m x 18 mm |
| Länge (metrisch) | 55 m |
| Produkttyp | Indikatorband |
| Menge | 1 Packungen |
| Außenbreite (metrisch) | 18 mm |