Learn More
Blei(II) 2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433840 50 g 50 Gramm
11423840 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11433840 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089858.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405.418 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15282-88-9
Summenformel C10H14O4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 405.418
MDL-Nummer MFCD00013499
InChI-Schlüssel UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Synonym lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
IUPAC-Name Bis[[(E)-4-Oxopent-2-en-2-yl]oxy]Blei
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead (II) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
UN-Nummer UN3467
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 405.41
Physikalische Form Kristallin