Learn More
Blei(II) 2-Ethylhexanoat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394237 250 g 250 Gramm
11384237 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11394237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036711.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 301-08-6 | C16H30O4Pb | 493.612 g/mol
Films of lead (II) 2-ethylhexanote can be cast on silicon solutions by spin coating. Lead (II) 2-ethylhexanote is a common solvent in metal-organic deposition (MOD) process. Intermetallic PtPb nanoparticles have been synthesized by the chemical reduction of dimethyl(1,5-cyclooctadiene)platinum and lead(II)2-ethylhexanoate by sodium naphthalide in THF or diglyme. The precursors used for the photochemical production of PZT or PLZT films were lead(II) 2-ethylhexanoate, lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, zirconyl(IV) 2-ethylhexa- noate, and titanium(IV) isopropoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 301-08-6
Summenformel C16H30O4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 493.612
MDL-Nummer MFCD00014003
InChI-Schlüssel RUCPTXWJYHGABR-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead bis 2-ethylhexanoate, lead ii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt 1:?, lead tallate 2-ethylhexanoate, lead 2+ bis 2-ethylhexanoate, cis-9-octadecenoamide, plumbous 2-ethylhexanoate, acmc-1aj1i, 2-ethylhexanoate; lead 2+
PubChem CID 160451
IUPAC-Name 2-Ethylhexanoat; Blei(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) 2-ethylhexanoate
Dichte 1.56 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN3082
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 493.61
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) 2-ethylhexanoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) 2-ethylhexanoate