missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blei(II)-acetat-Trihydrat, Reinst, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number 10326000
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
Blei(2+);diacetat;trihydrat
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
Blei(2+);diacetat;trihydrat
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Schmelzpunkt 75°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 6.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 379.33g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH201-Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'