Learn More
Blei(II)-bromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024550
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11424007 100 g 100 Gramm
11434007 500 g 500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11424007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19406.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
It finds its uses as a catalyst to make polyesters, a filler for polypropylene (flame-resistant), and in glass optical waveguides. It also finds ints use in laboratories and metallurgy. it is used as acryl amide monomer light aggregation function of catalysts and can be used for photoelectric material and heat power semiconductor materials; it is also used as analytical reagent, additive and in the preparation of massicot pigment; it is also used as pigment ingredient and used for printing and dyeing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Verwendung als Katalysator zur Herstellung von Polyestern, als Füllstoff für Polypropylen (schwer entflammbar) und in Glas-Lichtwellenleitern. Es findet auch in Laboren und in der Metallurgie Verwendung. Es wird als Acrylamid-Monomer für die Light-Aggregationsfunktion von Katalysatoren verwendet und kann für photoelektrische Materialien und Halbleitermaterialien mit Heizleistung verwendet werden. Es wird auch als analytisches Reagenz, Additiv und zur Herstellung von Massicotpigmenten verwendet. Es wird auch als Bestandteil von Pigmenten verwendet und in der Druck- und Färbeindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 5 g/l. Nicht löslich in Ethanol. Die Lösung in N,N-DMF ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-22-8
Summenformel Br2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 367.00
MDL-Nummer MFCD00011156
InChI-Schlüssel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 916°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) bromide
Schmelzpunkt 373°C
Menge 100 g
Strukturformel PbBr2
UN-Nummer UN2291
Merck Index 14,5403
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent.
IUPAC-Name Dibromplumban
Formelmasse 367.01
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.66
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.