Learn More
Blei(II)-carbonat, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15664020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15664020 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15654020 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15664020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 336378500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 598-63-0
Summenformel CO3Pb
Molekulargewicht (g/mol) 267.20
MDL-Nummer MFCD00064631
InChI-Schlüssel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bleikarbonat, Blei(II)-Karbonat, Cerussit, Blei 2+ Karbonat, Dibasisches Bleikarbonat, Kohlensäure, Blei 2+ Salz 1:1, Bleikarbonat pbco3, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-Karbonat
Schmelzpunkt 400 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel PbCO3
UN-Nummer UN3077
IUPAC-Name Blei(2+);carbonat
Formelmasse 267.21 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 6.140 g/cm3