Learn More
Blei(II)-carbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319257
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2000 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11319257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040119.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Unlöslich in verdünnter Essigsäure 0.02 %, Cl 0.002 %, Nitrat und Nitrit (als NO3) P.T. (Grenzwert ca. 0.005 %), Ca 0.01 %, K 0.02 %, Na 0.05 %, Cd 0.002 %, Fe 0.005 %, Zn 0.003 %
Lead(II) carbonate is used in polymerization catalysts. It serves as a curing agent for silicon resins, heat-resistant lubricants, lead-acid storage batteries, wire-reinforced hoses, thermistors and heat stabilizers for polyvinyl chloride polymers. Further, it is used in electrophotography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-63-0
Summenformel CO3Pb
Molekulargewicht (g/mol) 267.20
MDL-Nummer MFCD00064631
InChI-Schlüssel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) carbonate
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid and alkali. Insoluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC-Name Blei(2+);carbonat
Formelmasse 267.2
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Dichte 6.6g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.