Learn More
Blei(II)chromat, TRC
Artikelnummer. 30466014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466014 10 g 10 Gramm
30481177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30466014 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL32000510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-97-6
Summenformel CrO4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 323.19
Synonym Lead Chromate(VI) (PbCrO4), Chromium Lead Oxide (CrPbO4), Lead ChromateLead Chromate (PbCrO4), Lead Chromium Oxide (PbCrO4), Plumbous ChromateRoyal Yellow 6000
IUPAC-Name Dioxid(Dioxo)chrom; lead(2+)
SMILES [Pb+2].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) Chromate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Formelmasse 323.8968