Learn More
Blei(II)-Cyclohexanbutyrat, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473507 5 g 5 Gramm
11483507 25 g 25 Gramm
11493507 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11473507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17280.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62637-99-4
Summenformel C20H34O4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 545.688
MDL-Nummer MFCD00036403
InChI-Schlüssel CCJZHCZMNGUOCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead cyclohexanebutyrate, lead bis 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt 2:1, lead 2+ bis 4-cyclohexylbutanoate, acmc-20akns, lead ii cyclohexanebutyrate, 4-cyclohexylbutanoate; lead 2+, biscyclohexanebutyric acid lead ii salt, $l^ 2-lead 2+ ion bis 4-cyclohexylbutanoate
PubChem CID 112896
IUPAC-Name 4-Cyclohexylbutanoat;Blei(2+)
SMILES C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) cyclohexanebutyrate
Menge 5 g
UN-Nummer UN2291
Formelmasse 545.68
Reinheit (%) 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) cyclohexanebutyrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.