Learn More
Blei(II)-format, 90+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lead(II) formate |
| Schmelzpunkt | 190°C (decomposition) |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN2291 |
| Merck Index | 14,5409 |
| Formelmasse | 297.23 |
| Reinheit (%) | ≥90% |