Learn More
Blei(II)-format, 90+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7021847
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11446927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14357.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811-54-1
Summenformel C2H2O4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 297.234
MDL-Nummer MFCD00050834
InChI-Schlüssel ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
PubChem CID 61216
IUPAC-Name Blei(2+);diformiat
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) formate
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2291
Merck Index 14,5409
Formelmasse 297.23
Reinheit (%) ≥90%