Learn More
Blei(II)hexafluorosilikat-Dihydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11378108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039347.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-03-8
Summenformel F6H4O20Pb9Si6
Molekulargewicht (g/mol) 2471.312
MDL-Nummer MFCD00049509
InChI-Schlüssel UCXBPZOKVHNQLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20aknf, fluoro trioxido silane;lead 2+ ;dihydrate, silicate 2-,hexafluoro-, lead 2+ 1:1 , dihydrate 9ci
PubChem CID 57347846
IUPAC-Name Fluor(trioxido)silan;blei(2+);dihydrat
SMILES O.O.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Strukturformel PbSiF6·2H2O
UN-Nummer UN2291
Formelmasse 385.26 (349.26 Anhydrous)
Geruch Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.