Learn More
Blei(II,IV)-oxid, rot, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15159243 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15159243 5 kg Glasflasche 5 Kilogramm
10781301 5 g Glasflasche 5 Gramm
10626052 100 g Glasflasche 100 Gramm
10430881 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15159243 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221110051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-41-6
Summenformel O4Pb3
Molekulargewicht (g/mol) 685.57
MDL-Nummer MFCD00078491
InChI-Schlüssel XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC-Name 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptan
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II, IV) oxide, red
Schmelzpunkt 500.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Orange
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (PB3O4)
Strukturformel 2PbO·PbO2
Merck Index 15,548
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Formelmasse 685.57
Reinheit (%) 98%