Learn More
Blei(II)-nitrat, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073264 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11483663
Marke: Fisher Chemical L/1450/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
IUPAC-Name λ²-Blei(2+)-Dinitrat
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 470°C
Farbe Weiß
pH 3 to 4
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 331.2g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß