Learn More
Blei(II)-nitrat, ACS-Reagenz, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10066000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10066000 5 g Glasflasche 5 Gramm
10547182 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10033493 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10066000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423850050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.50 €
    27.65 € / 5 Gramm
    Sparen 3.85 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) nitrate
Schmelzpunkt 470.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.53
Dichte 4.5300g/mL
Strukturformel Pb(NO3)2
Merck Index 15, 5469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 343g/L.
IUPAC-Name λ²-Blei(2+)-Dinitrat
Formelmasse 331.2
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.