Learn More
Lead(II) Nitrate, TRC
Artikelnummer. 30483469
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483469 250 g 250 Gramm
30482651 25 g 25 Gramm
30479251 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483469 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL178800250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel 2 N O3 . Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.21
Synonym Lead(II) Nitrate
IUPAC-Name lead(2+);dinitrate
SMILES [Pb+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead nitrate
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Formelmasse 331.9523