Learn More
Blei(II)-oxid, Fluka™
Artikelnummer. 15914770 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge: 500 g; Verpackung: Kunststoffflasche; Gütegrad: Salze mit ACS-Gütegrad
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15914770 Menge: 500 g; Verpackung: Kunststoffflasche; Gütegrad: Salze mit ACS-Gütegrad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15914770 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 15338500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss. p. a., ≥ 99,0 % (KT), gelb
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 1.470°C (1.013 hPa)
Chemischer Name oder Material Lead(II) oxide
Schmelzpunkt 890°C
CAS 1317-36-8
Farbe Gelb
Menge 500 g
Summenformel PbO
Güte ACS