Learn More
Blei(II)-oxid, gemäß analytischer Spezifikation von DAC, BPC, 99 bis 100.5 % (chelatometrisch), gelb, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15661060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15661060 25 kg Hartfaserkarton-Boxen 25 Kilogramm
15651060 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15661060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1152625KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC, BPC, 99 bis 100.5 % (komplexometrisch), gelb
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Oxoblei
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Siedepunkt 1,470 °C
Chemischer Name oder Material Blei(II)-oxid
Schmelzpunkt 886 °C (Literatur)
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC, BPC, 99–100.5 % (komplexometrisch), gelb
Farbe Gelb
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 100.5 %
Strukturformel PbO
UN-Nummer UN2291
Formelmasse 223.2
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (komplexometrisch)
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dampfdruck 10 mmHg (0 °C)
Dichte 9.66 g/cm3