Learn More
Blei(ii) Oxid, puriss. p.a., ≥99,0 % (KT), Solstice
Artikelnummer. 15631450 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15631450 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15651450 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15641450 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15631450 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 153381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 €
    198.78 € / 1 Kilogramm
    Sparen 18.22 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (KT), gelb
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Siedepunkt 1470 °C
Chemischer Name oder Material Blei(II)-oxidgelb
Schmelzpunkt 890 °C
Farbe Gelb
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10 mmHg (0 °C)
Dichte 9,66 g/cu.cm
Strukturformel PbO
UN-Nummer UN2291
IUPAC-Name Plumbanon
Formelmasse 223,2 g/mol
Reinheit (%) ≥99,0 % (KT)
Güte Puriss. p.a.